6-Bromonicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14 H27926.06
H27926.14EA 346 EUR
H27926.14 H27926.06
6-Bromonicotinic acid ≥97%
6-Bromonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 6311-35-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 179-188° MDL No.: MFCD01927100
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Smeltpunt: 179…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01927100
CAS nummer: 6311-35-9