3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H25766.03EA
34.1
EUR
H25766.03
H25766.06
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃BrFN MW: 175,99 g/mol Smeltpunt: 24…28 °C Vlampunt: 64 °C (148 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112555 CAS nummer: 407-20-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |