5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19537.06
L19537.14
L19537.06EA
88.4
EUR
L19537.06
L19537.14
5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 766-11-0
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5294
Odour: Characteristic
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1363171
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01863742
Formule:
C₅H₃BrFN Kookpunt: 162…164 °C Dichtheid: 1,72 Vlampunt: 73 °C (163 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863742 CAS nummer: 766-11-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |