2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20016.03
L20016.06
L20016.03EA
26
EUR
L20016.03
L20016.06
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 73290-22-9
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 123-124°
Beilstein Reference: 109100
Formule:
C₅H₃BrIN Smeltpunt: 123…124 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095201 CAS nummer: 73290-22-9 |