2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dibromo-2-pyridylamine, 3,5-Dibromopyridin-2-amine
A12706.14 A12706.22
A12706.14EA 94.3 EUR
A12706.14 A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 35486-42-1 Molecular Formula: C5H4Br2N2 Formula Weight: 251.92 Melting Point: 102-105° Beilstein Reference: 119390
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Kookpunt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 102…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038041
CAS nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6