2-Amino-3,5-dibromopyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB07310.1 BTB07310EA BTB07310.50
MAYBBTB07310.1EA 0 EUR
MAYBBTB07310.1 MAYBBTB07310EA MAYBBTB07310.50
2-Amino-3,5-dibromopyridine
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Kookpunt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 104 °C
MDL Nummer: MFCD00038041
CAS nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6