2-Amino-5-bromopyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14280.06 A14280.14 A14280.22
A14280.06EA 30.6 EUR
A14280.06 A14280.14 A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-97-5 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 135-140° Beilstein Reference: 108737
Formule: C₅H₅BrN₂
Kookpunt: 244 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006323
CAS nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9