4-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
AC36062.1
AC36062.10
360620010
360620050
MAYBAC36062.1EA
0
EUR
MAYBAC36062.1
MAYBAC36062.10
ACRO360620010
ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Formule:
C₅H₅BrN₂ Kookpunt: 244 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 67…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02068297 CAS nummer: 13534-98-0 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
GC | ≥97.5 % |