2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
119
EUR
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Formule:
C₅H₄BrN₃O₂ Smeltpunt: 206…210 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047441 CAS nummer: 6945-68-2 |