5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L20017.06 L20017.14
L20017.06EA 52.5 EUR
L20017.06 L20017.14
5-Bromo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-85-0 Molecular Formula: C6H6BrNO Formula Weight: 188.02 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 80°/12mm Beilstein Reference: 115150 MDL No.: MFCD01318952
Formule: C₆H₆BrNO
Kookpunt: 80 °C (12 mmHg)
Dichtheid: 1,453
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318952
CAS nummer: 13472-85-0