2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 38.4 EUR
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Kookpunt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006220
CAS nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %