2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
H27228.06 H27228.03
H27228.06EA 314 EUR
H27228.06 H27228.03
2-Bromo-5-hydroxypyridine 95%
2-Bromo-5-hydroxypyridine
Purity: 95% CAS No.: 55717-45-8 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 133-136° MDL No.: MFCD04114184
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 133…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114184
CAS nummer: 55717-45-8