5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06
B25267.14
B25267.06EA
24.4
EUR
B25267.06
B25267.14
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13466-38-1
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 108751
Formule:
C₅H₄BrNO Smeltpunt: 178…182 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00234042 CAS nummer: 13466-38-1 |