2,4,6-Trichloorpyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTB15034.250 BTB15034.1
MAYBBTB15034.250EA 0 EUR
MAYBBTB15034.250 MAYBBTB15034.1
2,4,6-Trichloorpyridine
2,4,6-Trichloorpyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00971928
CAS nummer: 16063-69-7