2-Chloronicotinonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A14818.06 A14818.14 A14818.22
A14818.06EA 30.1 EUR
A14818.06 A14818.14 A14818.22
2-Chloronicotinonitrile ≥98%
2-Chloronicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6602-54-6 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 105-109° Boiling Point: 112°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00014628
Formule: C₆H₃ClN₂
Kookpunt: 112 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 105…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014628
CAS nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III