2-Chloronicotinamide
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB06407.1 BTB06407.10 BTB06407.50
MAYBBTB06407.1EA 0 EUR
MAYBBTB06407.1 MAYBBTB06407.10 MAYBBTB06407.50
2-Chloronicotinamide
2-Chloronicotinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156.57 g/mol
Smeltpunt: 164…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006237
CAS nummer: 10366-35-5
EINECS: 233-808-9