6-Chloronicotinamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21922.03
B21922.06
B21922.14
B21922.03EA
18.6
EUR
B21922.03
B21922.06
B21922.14
6-Chloronicotinamide ≥98%
6-Chloronicotinamide
Purity: 98%
CAS No.: 6271-78-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 214-216°
Beilstein Reference: 116043
Formule:
C₆H₅ClN₂O Smeltpunt: 214…216 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006242 CAS nummer: 6271-78-9 EINECS: 228-456-8 |