2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
L20002.03
L20002.06
L20002.03EA
35.5
EUR
L20002.03
L20002.06
2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 38496-18-3
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Melting Point: 146-151°
Beilstein Reference: 136114
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ Smeltpunt: 146…151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075583 CAS nummer: 38496-18-3 |