6-Chloronicotinic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01195.1 SB01195.10 SB01195.50
MAYBSB01195.1EA 0 EUR
MAYBSB01195.1 MAYBSB01195.10 MAYBSB01195.50
6-Chloronicotinic acid
6-Chloronicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
Kookpunt: 284 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 188…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006241
CAS nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5