2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 95%
CAS No.: 31301-51-6
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.503
Melting Point: 19°
Boiling Point: 74°/38mm
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD03095332
Formule:
C₅H₃ClFN Kookpunt: 74 °C (38 mmHg) Smeltpunt: 19 °C Dichtheid: 1,297 Vlampunt: 42 °C (108 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095332 CAS nummer: 31301-51-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |