2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25271.03
B25271.06
B25271.14
B25271.03EA
29.8
EUR
B25271.03
B25271.06
B25271.14
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
2-Chloro-5-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 69045-79-0
Molecular Formula: C5H3ClIN
Formula Weight: 239.44
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 108889
Formule:
C₅H₃ClIN Smeltpunt: 95…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01863635 CAS nummer: 69045-79-0 |