2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21984.14
B21984.22
B21984.14EA
125
EUR
B21984.14
B21984.22
2-Amino-3,5-dichloropyridine 98%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 4214-74-8
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Odour: Unpleasant
Melting Point: 81-83°
Beilstein Reference: 119376
MDL No.: MFCD00006313
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Smeltpunt: 81…83 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006313 CAS nummer: 4214-74-8 EINECS: 224-143-5 |