3-Amino-2,6-dichloropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Dichloro-3-pyridinamine, 2,6-Dichloropyridin-3-amine, 2,6-Dichloro-3-pyridylamine
RF05052DA RF05052EA
MAYBRF05052DAEA 0 EUR
MAYBRF05052DA MAYBRF05052EA
3-Amino-2,6-dichloropyridine
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 119 °C
Dichtheid: 1,497 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00023417
CAS nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III