3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6298-19-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 130-134°/22mm
Beilstein Reference: 109814
MDL No.: MFCD00006238
Formule:
C₅H₅ClN₂ Kookpunt: 130…134 °C (22 mmHg) Smeltpunt: 76…80 °C Vlampunt: 185 °C (365 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006238 CAS nummer: 6298-19-7 EINECS: 228-572-9 |