3-Amino-2-chloropyridine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00803.1 SB00803.10 SB00803.50
MAYBSB00803.1EA 0 EUR
MAYBSB00803.1 MAYBSB00803.10 MAYBSB00803.50
3-Amino-2-chloropyridine
3-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Kookpunt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 78…79 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006238
CAS nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9