4-Amino-2-chloropyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
345450050
345450250
AC34545.1
AC34545.10
345451000
ACRO345450050EA
55.9
EUR
ACRO345450050
ACRO345450250
MAYBAC34545.1
MAYBAC34545.10
ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Formule:
C₅H₅ClN₂ Kookpunt: 300 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 92…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060089 CAS nummer: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 94 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |