4-Amino-2-chloropyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-4-aminopyridine
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
63.3
EUR
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-chloropyridine 98%
4-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formule:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Kookpunt: 153 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 91…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060089 CAS nummer: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |