4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
B24725.06
B24725.14
B24725.06EA
31.4
EUR
B24725.06
B24725.14
4-Amino-3,5-dichloropyridine ≥98%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 22889-78-7
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 120547
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Smeltpunt: 159…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00125023 CAS nummer: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |