2-Chloro-3-hydroxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11376.14 A11376.22
A11376.14EA 127 EUR
A11376.14 A11376.22
2-Chloro-3-hydroxypyridine ≥98%
2-Chloro-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 6636-78-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 2216
Formule: C₅H₄ClNO
Kookpunt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006235
CAS nummer: 6636-78-8
EINECS: 229-635-3