6-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-6-pyridinol, 6-Chloro-2-pyridinol, 2-Chloro-6-hydroxypyridine, 6-Chloropyridin-2(1H)-one
A13164.14 A13164.22
A13164.14EA 60 EUR
A13164.14 A13164.22
6-Chloro-2-hydroxypyridine ≥98%
6-Chloro-2-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 16879-02-0 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Flash Point: 163°(325°F) Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 108665 MDL No.: MFCD00006278
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
Smeltpunt: 129…131 °C
Vlampunt: 163 °C (325 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006278
CAS nummer: 16879-02-0
EINECS: 240-909-1