3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-2-pyridinol
L20027.03 L20027.06 L20027.14
L20027.03EA 25.9 EUR
L20027.03 L20027.06 L20027.14
3-Chloro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Chloro-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 13466-35-8 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 109845
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646109
CAS nummer: 13466-35-8