5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Chloro-5-pyridinol, 3-Chloro-5-hydroxypyridine, 5-Chloro-3-pyridinol
L07568.06
L07568.14
L07568.06EA
43
EUR
L07568.06
L07568.14
5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
5-Chloro-3-hydroxypyridine
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Formule:
C₅H₄ClNO Smeltpunt: 159…163 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006379 CAS nummer: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |