Pyridine-2-carbonitrile 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
110850050
110851000
110855000
ACRO110850050EA
30.3
EUR
ACRO110850050
ACRO110851000
ACRO110855000
Pyridine-2-carbonitrile 99%
Pyridine-2-carbonitrile
Formule:
C₆H₄N₂ Kookpunt: 212 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 26…28 °C Dichtheid: 1,081 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006218 CAS nummer: 100-70-9 EINECS: 202-880-3 UN: 3439 |
Specification Test Results
Appearance | White to brown Fused solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 25 to 31 °C |
GC | ≥98.5 % |