Nicotinonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
110860050
110861000
110865000
110860025
ACRO110860050EA
23.2
EUR
ACRO110860050
ACRO110861000
ACRO110865000
ACRO110860025
Nicotinonitrile 98%
Nicotinonitrile
Formule:
C₆H₄N₂ Kookpunt: 206,2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 47…51 °C Dichtheid: 1,159 g/cm³ Vlampunt: 84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00087130 CAS nummer: 100-54-9 EINECS: 202-863-0 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 47 to 51 °C |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥97.5 % |