Isoniazid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
A10583.0BEA 218 EUR
A10583.0B A10583.18 A10583.22 A10583.36
Isoniazid ≥98%
Isoniazid
Purity: 98+% CAS No.: 54-85-3 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 119374 Merck Reference: 14,5186 MDL No.: MFCD00006426
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 169…174 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006426
CAS nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 14,5186