Isoniazid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 53.7 EUR
8.06753.0100 8.06753.7000
Isoniazid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isoniazid
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 169…172 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006426
CAS nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Order Now
Specification Test Results
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)