Picolinic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
A14749.14 A14749.22 A14749.36
A14749.14EA 22.7 EUR
A14749.14 A14749.22 A14749.36
Picolinic acid ≥99%
Picolinic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-98-6 Molecular Formula: C6H5NO2 Formula Weight: 123.11 Flash Point: 139°(232°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 109595 Merck Reference: 14,7403 MDL No.: MFCD00006293
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 135…139 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 139 °C (232 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006293
CAS nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 14,7403