Picolinic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
CC04001DA CC04001EA
MAYBCC04001DAEA 0 EUR
MAYBCC04001DA MAYBCC04001EA
Picolinic acid
Picolinic acid
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 134…137 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006293
CAS nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557