Nicotinezuur (Niacin)
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 32.8 EUR
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
Nicotinezuur (Niacin)
Nicotinezuur (Niacin)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Kookpunt: 258
Smeltpunt: 142
Dichtheid: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 193
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006391
CAS nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552