Nicotinezuur (Niacin) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 43.3 EUR
8.18714.0100 8.18714.1000
Nicotinezuur (Niacin) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nicotinezuur (Niacin)
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 142 °C
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006391
CAS nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Order Now
Specification Test Results
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust