Nicotinezuur (Niacin)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
3815.1 3815.2
ROTH3815.1EA 0 EUR
ROTH3815.1 ROTH3815.2
Nicotinezuur (Niacin)
Nicotinezuur (Niacin)
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 142 °C
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006391
CAS nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552