Isonicotinic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
CC04201.1 CC04201.10
MAYBCC04201.1EA 0 EUR
MAYBCC04201.1 MAYBCC04201.10
Isonicotinic acid
Isonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₂
Kookpunt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 315…319 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006429
CAS nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Merck Index: 13,05206