6-Hydroxynicotinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15802.06
A15802.14
A15802.22
A15802.06EA
22.3
EUR
A15802.06
A15802.14
A15802.22
6-Hydroxynicotinic acid ≥98%
6-Hydroxynicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5006-66-6
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 314-316°
Beilstein Reference: 472182
Formule:
C₆H₅NO₃ Smeltpunt: 314…316 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006277 CAS nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |