Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
SB01598.1 SB01598.10
MAYBSB01598.1EA 0 EUR
MAYBSB01598.1 MAYBSB01598.10
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Kookpunt: 357
Smeltpunt: 327
Vlampunt: 188
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006299
CAS nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3