Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
02321-10G-F 02321-5G-F
02321-10G-FEA 111 EUR
02321-10G-F 02321-5G-F
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Supelco®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Vlampunt: 188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006299
CAS nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f034b0b927063a28f5e4f16b4ce8cc981b4a391&vid=f3565b2c5d354404461b9e68cf369ea9c79b62f8&prid=web&clid=SAPDAM