Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
SB02021.1 SB02021.10 SB02021.50
MAYBSB02021.1EA 0 EUR
MAYBSB02021.1 MAYBSB02021.10 MAYBSB02021.50
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Kookpunt: 529 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 257 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006392
CAS nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304