Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
131900100
131900500
ACRO131900100EA
87
EUR
ACRO131900100
ACRO131900500
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formule:
C₇H₅NO₄ Kookpunt: 357 °C (1013 hPa) Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006393 CAS nummer: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |