Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11540.09
A11540.18
AB109185.0010
A11540.09EA
87.4
EUR
A11540.09
A11540.18
ABCRAB109185.0010
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid ≥98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 499-81-0
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: ca 325° dec.
Beilstein Reference: 131640
Formule:
C₇H₅NO₄ Kookpunt: 357 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006393 CAS nummer: 499-81-0 EINECS: 207-893-8 |