Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25118.06 B25118.14 B25118.22
B25118.06EA 30.9 EUR
B25118.06 B25118.14 B25118.22
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98%
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 699-98-9 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 125111
Formule: C₇H₃NO₃
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005915
CAS nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1