Nicotinamide, RonaCare®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
1.30179.0100 1.30179.9020
1.30179.0100EA 0 EUR
1.30179.0100 1.30179.9020
Nicotinamide, RonaCare®
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Kookpunt: 334
Smeltpunt: 127…128 °C
Dichtheid: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 182
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006395
CAS nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574